Beskrivning
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-kolonner. Vår μPAC Neo kolumn linje erbjuder högre upplösning än föregående generation av μPAC kolumner, vilket säkerställer att du kan extrahera den maximala mängden information från mycket komplexa prover med lågflödeskromatografi. Kolumninstallationen är enkel och pålitlig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertäta beslag.
De μPAC Neo-kolonnsortimentet är det idealiska valet för en mängd olika proteomikexperiment, inklusive snabb etikettfri kvantifiering, omfattande identifiering och encellsanalys.
Prestanda och robusthet - μPAC Neo-kolonner arbetar vid måttliga tryck, vilket möjliggör längre flödesvägar som ökar separationsprestanda och känslighet. Att arbeta vid lägre mottryck förlänger också kolonnens livslängd.
Kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet - Vår unika mikrobearbetningstillverkning μPAC Neo column line producerar kolumner som är praktiskt taget identiska. Detta resulterar i ökad injektion-till-injektion och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet, vilket ger dig större förtroende för dina resultat under hela en forskningsstudie.
Beställning av perfekt flödesväg - μPAC Neo-kolonner är designade med en perfekt flödesvägsordning, vilket eliminerar heterogena flödesvägar. Kolumnernas ordnade flödesväg minimerar spridningen till den totala separationen, vilket resulterar i skarpare och mer intensiva kromatografiska toppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,1 till 0,75μ L/min |
| Max. Tryck | 6526 psi (450 bar) |
| pH | 1,5 till 7 |
| Porstorlek | 100 till 300Å |
| Porositet | 59% |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Silikonchip |
| Kolumntyp | Cylindrisk Micro Pillar Array |
| Endcapped | Ja |
| Visa mer |