Läs mer
Thermo Scientific™ µPAC™ Neo HPLC-kolumner
Produktkod. 30804779 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne
50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC Neo Plus-kolonne
HT µPAC Neo Plus-kolumnen
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produktlinje Conditionnement
30804779 HT µPAC Neo Plus-kolumnen µPAC Neo Plus -
17887883 - - Varje
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
30804774 50 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
30804780 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30804779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur COLUPAC005CAP
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner.
Lär dig mer om dina proteomikprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner. För att ta din prestanda ännu längre erbjuder vår μPAC Neo Plus-kolumnlinje högre upplösning än föregående generation av μPAC™ Neo-kolumner, vilket säkerställer att du kan extrahera maximal mängd information från mycket komplexa prover med lågflödeskromatografi. Montering av kolonn är enkel och pålitlig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight Fittings.
μPAC Neo Plus-kolonnen är det idealiska valet för en rad proteomikexperiment, inklusive snabb etikettfri kvantifiering, omfattande identifiering och encelanalys.
Prestanda och robusthet
- μPAC Neo Plus-kolonner arbetar vid måttliga tryck, vilket möjliggör längre flödesvägar som ökar separationsprestanda och känslighet. Att arbeta vid nedre baktryck förlänger också kolonnens livslängd.
Kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
- Den unika mikrobearbetningstillverkningen av vår μPAC Neo Plus-kolonnelinje producerar kolonner som är i stort sett identiska. Detta resulterar i ökad reproducerbarhet från injektion till injektion och från kolumn till kolumn, vilket ger dig större förtroende för dina resultat under hela forskningsstudien.
Perfekt flödesvägordning
- μPAC Neo Plus-kolonner är designade med en perfekt flödesvägordning, vilket eliminerar heteroge Neo Plusus-flödesvägar. Den ordnade flödesvägen för kolonnerna minimerar spridningen till den totala separationen, vilket resulterar i skarpare och mer intensiva kromatografiska toppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kolumnformat Dubbel nanoViper
Flödeshastighet 300 till 3000 nL/min
För användning med 20 µm I.D. spänningsdistans och jordkabel
Inkluderar HT µPAC Neo Plus-kolumnen
Max. Tryck 6526 psi (450 bar)
pH 1,5 till 7
Porstorlek 100 till 300 Å
Temperatur 60 °C
Stationär fas C18
Produktlinje µPAC Neo Plus
Volym (metrisk) 1,5 µL
Förpackningsmaterial Kiselchip
Kolumntyp Rektangulär mikropelarmatris
Endcapped Ja
För användning med (applikation) Bottom-up Proteomics
Sänglängd 5.5 cm
Sängbredd 1850 µm
Mellanpelaravstånd 2 µm
Pelardiameter 3 µm x 75 µm
Pelarlängd 25 µm
Produkttyp HT μPAC Neo Plus-kolumnen
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.