Läs mer
MedChemExpress PACAP (1-38), human, ovine, rat
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.78% |
| CAS | 137061-48-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 4534.26 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (7.35 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 38 |