Läs mer
Pachymic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16458958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458958 10 mg -
16451388 5 mg -
16404827 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0371
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pachymic acid
CAS 29070-92-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H52O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-O-Acetyltumulosic acid
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (18.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 4.17 mg/mL (7.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O[C@@H]([C@]1([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C)C[C@@]([C@]1(C)CC2)(C)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C)(C)[C@@H](OC(C)=O)CC4
Molekylvikt (g/mol) 528.76
Formel vikt 528.76
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease