Läs mer
Invitrogen™ Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptoskit, för flödescytometri
Beskrivning
Denna produkt detekterar externisering av fosfatidylserin i apoptotiska celler med hjälp av rekombinant annexin V konjugerat till violett-fluorescerande Pacific Blue™ färgämne och döda celler med hjälp av SYTOX™ AADvanced™ fläck. Efter färgning av en cellpopulation med Pacific Blue™ , bilaga V och SYTOX™ AADvanced™ apoptotiska celler visar violett fluorescens, döda celler visar röd fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens. Dessa populationer kan lätt särskiljas av en flödescytometer med 405 nm och 488 nm linjerna för excitation. Det finns mycket lite spektral överlappning mellan de två färgämnena, därför behövs mycket liten kompensation. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för cirka 50 flödescytometritester.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Apoptos kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska med annexin V, Pacific Blue™ konjugat (250μ L), 1 flaska med SYTOX™ AADvanced™ färgning av döda celler och 1 flaska annexinbindande buffert (5X lösning, 15 mL) och 1 flaska DMSO (100μ L). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | 405, 488 |
| Excitation/Emission | Stillahavsblått™ : ⁄415 455, SYTOX™ AADavancerat™ : ⁄546 647 |
| Antal reaktioner | 50 |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | Pacific Blue, SYTOX AADvanced Fläck av döda celler |
| Visa mer |