Läs mer
Molecular Probes™ Pacific Blue™ C5-maleimid
Produktkod. 10043342
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10043342
Brand: Molecular Probes™ P30506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pacific Blue™ C5-maleimid
Pacific Blue™ C5-maleimid är ett utmärkt reagens för tiolselektiv modifiering, kvantifiering och analys. I denna reaktion tillsätts tiolen över dubbelbindningen av maleimiden för att ge en tioeter. Denna förening reagerar inte med metionin, histidin eller tyrosin. Reaktion av Pacific Blue™ C5-maleimid med aminer kräver vanligtvis ett högre pH än reaktion mellan maleimider och tioler.
Visa alla Pacific Blue™ färgningsprodukter. .
Se guiden för val av fluorofor .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Maleimid
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska Pacific Blue™ färgämne (1 mg). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Detektionsmetod fluorescens
Flödescytometerlaserlinjer 405
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etikett eller färgämne Pacific Blue™
Etiketttyp Stillahavsfärgämnen
Färg Off-white
Produktlinje Molecular Probes, Pacific Blue
Emission 455
Excitation 410