Läs mer
Invitrogen™ Pacific Orange™ och Pacific Blue™ Antikroppsmärkningssatser
Beskrivning
Pacific Orange och Pacific Blue antikroppsmärkningssatser möjliggör fästning av en violett ljus-exciterbar fluorescerande etikett på antikroppar (upp till 100μ g per reaktion). Varje kit innehåller tillräckligt med färg för fem reaktioner.
En primär antikropp direkt märkt med en fluorofor ger ofta lägre bakgrundsfluorescens och mindre ospecifik bindning. Primära antikroppar av samma isotyp eller härledda från samma art kan multiplexeras om de är direkt märkta med kompatibla fluoroforer. Använder Pacific Blue och Pacific Orange färgämnen samtidigt låter dig excitera båda färgämnena vid samma våglängd medan deras emissioner skiljer sig åt.
Pacific Orange och Pacific Blue antikroppsmärkningssatser tillåter märkning av små mängder antikropp med ett färgämne som kan excitera violett ljus (upp till 100μ g antikropp per reaktion). Små mängder andra proteiner (> 40 kDa) kan också märkas med dessa kit.
Funktioner hos dessa antikroppsmärkningssatser
• Pacific Blue excitations- och emissionsmaxima: 410/455 nm
• Pacific Orange excitations- och emissionsmaxima: 405/551 nm
• Märkta proteiner är vanligtvis klara att använda på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Optimerad för småskalig märkning av vilket protein som helst> 40 kDa
• Stabiliserande proteiner bör avlägsnas från provet före märkning
• Renad med bekväma centrifugeringsfilter
• Inkluderar detaljerade instruktioner för att bestämma graden av märkning (DOL)
Dessa kit innehåller allt du behöver för att utföra fem separata märkningsreaktioner samt för att rena de resulterande konjugaten. Konjugat är idealiska för flera tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescensmikroskopi, immunhistokemi, primär detektion, ELISA , immuncytokemi, indirekt FISH och mer. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antikroppsmärkningssats |
| Kvantitet | 5 reaktionssats |
| Tillräckligt för | 5 Reactions |
| Innehåll och lagring | Pacific Orange™ Antibody Labeling Kit levereras med 5 flaskor med reaktivt färgämne, natriumbikarbonat, reningsharts, spinnkolonner och uppsamlingsrör. Förvaras vid 2-8 °C, skyddat från ljus. Komponent A kan lagras från -20 till 8 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 405/551 nm |
| Märkning Skala | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Pacific Orange |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Visa mer |