Läs mer
Invitrogen™ Pacific Orange™ och Pacific Blue™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 10534453
Change view
Excitation/Emission:
405/551 nm
410/455 nm
Färg:
Pacific Blue
Pacific Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Excitation/Emission Färg Förpackningsstorlek
10534453 410/455 nm Pacific Blue Varje
10165212 405/551 nm Pacific Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10534453 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P30013
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Antikroppsmärkningssatser binder specifikt små mängder antikroppar med violett ljus-exciterbar Pacific Orange eller Pacific Blue färgämnen. Märk bekvämt upp till 100μ g antikropp per reaktion, med 5 reaktioner per kit.
Pacific Orange och Pacific Blue antikroppsmärkningssatser möjliggör fästning av en violett ljus-exciterbar fluorescerande etikett på antikroppar (upp till 100μ g per reaktion). Varje kit innehåller tillräckligt med färg för fem reaktioner.
En primär antikropp direkt märkt med en fluorofor ger ofta lägre bakgrundsfluorescens och mindre ospecifik bindning. Primära antikroppar av samma isotyp eller härledda från samma art kan multiplexeras om de är direkt märkta med kompatibla fluoroforer. Använder Pacific Blue och Pacific Orange färgämnen samtidigt låter dig excitera båda färgämnena vid samma våglängd medan deras emissioner skiljer sig åt.
Pacific Orange och Pacific Blue antikroppsmärkningssatser tillåter märkning av små mängder antikropp med ett färgämne som kan excitera violett ljus (upp till 100μ g antikropp per reaktion). Små mängder andra proteiner (> 40 kDa) kan också märkas med dessa kit.
Funktioner hos dessa antikroppsmärkningssatser
• Pacific Blue excitations- och emissionsmaxima: 410/455 nm
• Pacific Orange excitations- och emissionsmaxima: 405/551 nm
• Märkta proteiner är vanligtvis klara att använda på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Optimerad för småskalig märkning av vilket protein som helst> 40 kDa
• Stabiliserande proteiner bör avlägsnas från provet före märkning
• Renad med bekväma centrifugeringsfilter
• Inkluderar detaljerade instruktioner för att bestämma graden av märkning (DOL)
Dessa kit innehåller allt du behöver för att utföra fem separata märkningsreaktioner samt för att rena de resulterande konjugaten. Konjugat är idealiska för flera tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescensmikroskopi, immunhistokemi, primär detektion, ELISA , immuncytokemi, indirekt FISH och mer. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antikroppsmärkningssats
Kvantitet 5 reaktionssats
Innehåll och lagring Innehåller 5 flaskor med Pacific Blue™ reaktivt färgämne, 1 flaska natriumbikarbonat (84 mg), reningsharts (10 ml), 5 spinnkolonner och 5 uppsamlingsrör.
Förvaras vid 2-8 °C, skyddat från ljus. Komponent A kan förvaras från -20 °C till 8 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 410/455 nm
Märkning Skala 100μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Pacific Blue
Kemisk reaktivitet Amin
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne Pacific Blue
Färg Pacific Blue
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Etiketttyp Stillahavsfärgämnen