Beskrivning
- Höga flödeshastigheter även vid vakuumnivåer som närmar sig slutvakuum
- Hög vattenångtolerans på grund av effektiv gasballast; mycket bra ultimat vakuum även med gasballast
- Vakuumtät vid avstängning; extern anti-suckback ventil behövs inte
- Stor oljevolym: Långa intervall mellan oljebyten
- Enkelt underhåll tack vare teleskopisk design
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 0,002 mbar |
| Pluggtyp | CEE |
| Flödeshastighet | 5,7 m³/timme. |
| Pumptyp | Roterande lamellvakuumpump |
| Kapslingsklassificering | IP40 |
| Användningsområden | Avgasning, lyofilisering, finvakuumdestillation och torkkammare |
| Maximalt tryck | 1,1 bar |
| Spänning | 230 V |