Läs mer
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie
Produktkod. 12379548
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12379548 500 mm Varje
12309558 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12379548 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer AKL300040J
Antal Pris
1 1110.00 SEK / Paket med 1
6 1054.50 SEK / Paket med 1
I lager
Lägg i varukorgen
Lämplig för allmänna omslagsändamål och många laboratorieapplikationer. Bryson Packaging™ Aluminiumfolie är idealisk för användning i autoklaver. Finns i 100 mm breda, 18 μM gauge och 500 mm breda, 12 μM gauge rullar. Varje rulle har 75m kvalitetsförpackningsfolie.
  • Lämplig för allmänna omslagsändamål och många laboratorieapplikationer, inklusive:
    • försegling av flaskor
    • kulturrör
    • stoppa läckor
    • minska avdunstning eller värmeförluster
    • täckande korkar
    • tillverkning av vägningsbåtar eller disk
  • 75 m rullar tillgängliga i en mängd olika bredder och mått
  • Idealisk för användning i autoklaver
  • Levereras i skärlåda
Specifikationer
Användningsområden Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 246.1 ft.
Färg Metalliskt silver
Produkttyp Aluminiumfolie i skärlåda
Bredd (metrisk) 500 mm
Material Aluminium
Tjocklek 12μ m