Läs mer
Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning
Produktkod. 10198941 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Längd (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10198941 300 ml 150 mm 100 mm Paket med 100
30276787 140 ml 120 mm 80 mm -
15524916 100 ml 130 mm 60 mm Paket med 100
15534916 80 ml 100 mm 70 mm Paket med 100
10742001 400 ml 170 mm 120 mm Paket med 100
10441151 1000 ml 220 mm 160 mm Paket med 100
10451151 1500 ml 250 mm 180 mm Paket med 100
10765183 2500 ml 300 mm 200 mm Paket med 100
10550562 4500 ml 350 mm 250 mm Paket med 100
10061813 6500 ml 400 mm 300 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10198941 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23480004
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med dragkedja för förvaring, insamling, skydd och frakt. Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning är lämpliga för prover, prover och försäljningsprodukter.
Väskor med patenterad dragkedja. Innehållet förblir dammfritt. Filmen är vattentät och har bra rivtålighet.
  • LDPE, kristallklart
  • 0,05 mm stark film
  • Lämplig för användning med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För lagring, insamling, skydd och frakt av prover, prover och försäljningsprodukter och livsmedel
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (engelska) 0,002 tum.
Mått (L x B) 150 x 100 mm
Längd (engelska) 5,91 tum.
Bredd (engelska) 3,94 tum
Produkttyp Förvaringspåse med dragkedja
Kapacitet (engelska) 10,14 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm