Läs mer
Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning
Produktkod. p-8002416 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Längd (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 30276787
Brand: Buerkle™ 23480003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med dragkedja för förvaring, insamling, skydd och frakt. Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning är lämpliga för prover, prover och försäljningsprodukter.
Bags with a patented zipper closure ensures contents remain dust-free. The film is waterproof and has good tear-resistance.
  • LDPE, crystal-clear
  • 0.05 mm strong film
  • Suitable for use with foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4.73 oz.
Kapacitet (metrisk) 140 ml
Förslutningstyp Zipper
Färg Clear
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) For Storing, Collecting, Protecting and Shipping of Specimens, Samples and Sales Products and Foodstuffs
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (engelska) 0.002 in.
Mått (L x B) 120 x 80 mm
Längd (engelska) 4.72 in.
Längd (metrisk) 120 mm
Bredd (engelska) 3.15 in.
Bredd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Zip-seal Storage Bag