Läs mer
Buerkle™ Förpackningshinkar
Produktkod. 11841091 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Överst:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Höjd (metrisk) med stängning:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) med stängning unitSize
11841091 2 l 175 mm 132 mm Varje
11831091 1 l 132 mm 131 mm Varje
11851091 3 l 225 mm 123 mm Varje
11861091 5 l 225 mm 194 mm Varje
11871101 10 l 268 mm 263 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11841091 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23270020
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. Buerkle™ Förpackning Skopor är idealiska för transport, förpackning och lagring av en mängd olika material.
Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrier och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll. Har ett starkt handtag och kvalitetsstängning för produktsäkerhet.
  • Vit polypropen
  • Lufttät stängning
  • Inkluderar lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förpackningshink
Kapacitet (metrisk) 2 l
Material Polypropen
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Överst 175 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrin och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll
Höjd (metrisk) med stängning 132 mm
Inkluderar Kvalitetsstängning och starkt lock
Kvantitet 1 st