Beskrivning
Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrier och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll. Har ett starkt handtag och kvalitetsstängning för produktsäkerhet.
- Vit polypropen
- Lufttät stängning
- Inkluderar lock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förpackningshink |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Överst | 225 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrin och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll |
| Höjd (metrisk) med stängning | 123 mm |
| Inkluderar | Kvalitetsstängning och starkt lock |
| Kvantitet | 1 st |