Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Produktkod. 12308039
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
12308039 300 mm Paket med 3
12318039 380 mm Paket med 3
12328039 450 mm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12308039 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer SEL350040Y
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att försegla laboratoriebehållare som flaskor, bägare, flaskor, rör och andra. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls levereras i förperforerade ark för enkel rivning.
  • Tillverkad av extruderad PVC-film, 50 μm tjock
  • Lämplig för användning i djupfrysar
  • Tvåvägs stretch
  • Stafylokocksäker
  • Värmeförstöring vid 125 °C
Specifikationer
Användningsområden Lämplig för förslutning av laboratoriebehållare - kolvar, bägare, flaskor, rör och för användning i djupfrysning
Beskrivning Cling film rulle
Produkttyp Filma
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Polypropen, PVC
Tjocklek 50μ m