Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Produktkod. 12318039
Bredd (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 12318039
Brand: Bryson Packaging™ SEL350050F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för att försegla laboratoriebehållare som flaskor, bägare, flaskor, rör och andra. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls levereras i förperforerade ark för enkel rivning.
  • Made from extruded PVC film, 50μm thick
  • Suitable for use in deep freezers
  • Two-way stretch
  • Staphylococci-proof
  • Heat destruction at 125°C
Specifikationer
Användningsområden Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze
Beskrivning Cling Film Roll
Produkttyp Film
Bredd (metrisk) 380 mm
Material PVC
Tjocklek 50 μm