Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Produktkod. p-8010398
Bredd (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 12308039
Brand: Bryson Packaging™ SEL350040Y
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att försegla laboratoriebehållare som flaskor, bägare, flaskor, rör och andra. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls levereras i förperforerade ark för enkel rivning.
  • Tillverkad av extruderad PVC-film, 50 μm tjock
  • Lämplig för användning i djupfrysar
  • Tvåvägs stretch
  • Stafylokocksäker
  • Värmeförstöring vid 125 °C
Specifikationer
Användningsområden Lämplig för förslutning av laboratoriebehållare - kolvar, bägare, flaskor, rör och för användning i djupfrysning
Beskrivning Cling film rulle
Produkttyp Filma
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Polypropen, PVC
Tjocklek 50μ m