Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Packade pelarfoder
Produktkod. 12984071
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12984071 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12984071 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09223401
Beräknad leverans: 28-10-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent och Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) Inre 1.8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
För användning med (utrustning) Agilent Teknikmodeller 5880, 5890, 6890