Läs mer
Cytiva Förpackningsutrustning
Produktkod. 10808910 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Driftstemperatur (metrisk):
4 °C till 60 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Driftstemperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
10808910 4 °C till 60 °C Varje
1 options
Produktkod. 10808910 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18115325
I lager
Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck
Tricorn packningsutrustning inkluderar packningsutrustning 5/50 (5 mm koppling och 50 mm glasrör) eller 10/100 (10 mm koppling och 100 mm glasrör), EPDM O-ringar och bottenenhet, lock och stoppplugg.
  • Tricorn kolonner är designade för högupplöst vätskekromatografi av biomolekyler utförd vid medelhöga till höga tryck. De är lämpliga för användning med högpresterande media, som t.ex Sepharose Hög prestanda, Superdex Prep Grade, och SOURCE .
  • Pelarna finns med innerdiametrar på 5 och 10 mm, och i längder från 20 till 200 mm. Kolumnlängder på 300 och 600 mm finns också tillgängliga för pelare med 10 mm diameter. Utformningen och dimensionerna av kolonnerna gör dem särskilt användbara för screening och poleringssteg i proteinrening.
  • Glasrör belagda med plastfilm skyddar individer i laboratoriet från skada om kolonnen tappas eller används utanför dess specifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förpackningsutrustning
Material PP/PEEK/EPDM/ Borosilikatglas
Inkluderar 1 x bottenenhet (lock, filterhållare och O-ring), 1 x packningsrör 10/100, 1 x packningskontakt
pH-stabilitet 0 till 14 pH
För användning med (applikation) Högpresterande media, som t.ex Sepharose Hög prestanda, Superdex Förberedande betyg och källa
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C till 60 °C
Kvantitet 1 förpackning