Läs mer
Cytiva Förpackning av reservoarer
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
RK 50 kolumn
XK 16/26 Kolumn
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för vätskekromatografi vid lågt till medium tryck
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XK 16/26 Kolumn |
| Typ | Packningsreservoar |