Läs mer
MedChemExpress Paclitaxel
Produktkod. 16454207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16454207 50 mg
1 options
Produktkod. 16454207 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Paclitaxel is a naturally occurring antineoplastic agent and stabilizes tubulin polymerization. Paclitaxel can cause both mitotic arrest and apoptotic cell death. Paclitaxel also induces autophagy.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 853.91 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 33069-62-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.12%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy