Läs mer
Paclitaxel-8-hydro-bicyclo(3.3.0)octane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paclitaxel-8-hydro-bicyclo(3.3.0)octane |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-40(56)35(52)34(28-16-10-7-11-17-28)48-38(54)29-18-12-8-13-19-29)23-44(57)41(61-39(55)30-20-14-9-15-21-30)47-43(6,32(51)22-33-45(47,24-58-33)62-27(3)50)36(53)37(59-26(2)49)46(25,47)42(44,4)5/h7-21,25,31-35,37,41,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t25-,31+,32+,33-,34+,35-,37+,41-,43+,44-,45+,46-,47-/m1/s1 |
| Formel vikt | 853.331 |