Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Paklitaxel, 99+%
Produktkod. 10482875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10482875 5 mg 5mg
10516261 1 mg 1mg
10093573 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10482875 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328420050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Paclitaxel, även känt som Taxol CAS # 33069-62-4, är ett kemoterapeutiskt läkemedel som verkar genom att stabilisera mikrotubuli-sammansättning och stoppa cellcykelns progression. | CAS: 33069-62-4 | C47H51NO14 | 853,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Paklitaxel är en naturligt förekommande förening som ursprungligen isolerats från trädet T. brevifolia
  • Paklitaxel binder tubulin och stabiliserar bildningen av mikrotubuli, vilket förhindrar demontering
  • Paklitaxel används som ett läkemedel för att stoppa celler vid den mitotiska kontrollpunkten och blockera cellcykelprogression, vilket inducerar cancercellers död
Användningsområden
  • Paklitaxel kan användas i preklinisk laboratorieforskning om sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och leverfibros
  • Paklitaxel kan användas som ett verktyg inom cellbiologi för att studera mitotiska kontrollpunkters arresteringsförhållanden och nedströms signalkaskader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33069-62-4
Molekylformel C47H51NO14
Molekylvikt (g/mol) 853.92
MDL-nummer MFCD00869953
InChI-nyckel RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC-namn (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxi)-1,9-dihydroxi-15-{[(2R,3S)-2-hydroxi-3-fenyl-3-(fenylfo) rmamido)propanoyl]oxi}-10,14,17,17-tetrametyl-11-oxo-6-oxatetracyklo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,7]heptadec-13-en-2-yl bensoat
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paclitaxel
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 213,0 °C till 216,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 7081
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: sparsamt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, dmso, acetonitril
Formel vikt 853.9
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.