Allmän beskrivning
- Paklitaxel är en naturligt förekommande förening som ursprungligen isolerats från trädet T. brevifolia
- Paklitaxel binder tubulin och stabiliserar bildningen av mikrotubuli, vilket förhindrar demontering
- Paklitaxel används som ett läkemedel för att stoppa celler vid den mitotiska kontrollpunkten och blockera cellcykelprogression, vilket inducerar cancercellers död
Användningsområden
- Paklitaxel kan användas i preklinisk laboratorieforskning om sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och leverfibros
- Paklitaxel kan användas som ett verktyg inom cellbiologi för att studera mitotiska kontrollpunkters arresteringsförhållanden och nedströms signalkaskader
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paclitaxel |
| Namnnotering | 99+% |
| Smältpunkt | 213,0 °C till 216,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Merck Index | 15, 7081 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: sparsamt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, dmso, acetonitril |
| Formel vikt | 853.9 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Paclitaxel
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.