Läs mer
Paclitaxel, 99,5+%
Produktkod. 15495039
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495039 100 mg 100mg
15405049 500 mg 500mg
15485039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62734.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.40 SEK
    1678.65 SEK / 100mg
    Save 381.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) är en mikrotubuliinhibitor som produceras från extraktet från Stilla havets idegran. | CAS: 33069-62-4 | C47H51NO14 | 853,92 g/mol
Främjar montering och hämmar demontering av mikrotubuli (anticancermedicum) Paclitaxel används i stor utsträckning i kemoterapeutiska föreningar. Den används för att behandla vissa typer av cancer såsom äggstockscancer, bröstcancer, lungcancer och bukspottkörtelcancer bland andra. Den stör tillväxten av cancerceller och bromsar deras tillväxt och spridning i kroppen. Den används också för att behandla AIDS-relaterat Kaposi-sarkom.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Paclitaxel är en tetracyklisk diterpenoid isolerad från Stilla havets idegran, Taxus brevifolia
  • Paclitaxel fungerar som ett antineoplastiskt medel genom att binda tubulin och förhindra celldelning
  • Paclitaxel kan också binda Bcl-2 och leda till disinhibition av apoptos
Tillämpning
  • Paclitaxel används vid studier av lung-, bröst- och äggstockscancer; det kan vara användbart i forskning om andra cancertyper
  • Den är lämplig för cellkultur, biokemi och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33069-62-4
Molekylformel C47H51NO14
Molekylvikt (g/mol) 853.92
MDL-nummer MFCD00869953
InChI-nyckel RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC-namn (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paclitaxel
Smältpunkt 213 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1420457
Merck Index 14,6982
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (200 mg/ml) eller etanol (40 mg/ml); Löslig i dimetylsulfoxid, metanol, etanol, acetonitril, kremophor och dimehtysulfamid; Sparsamt löslig i vattenbaserad buffert.
Formel vikt 853.91
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Kristallint fast ämne
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel
RUO– Endast forskningsanvändning