Läs mer
Paklitaxel MP Biomedicals
Produktkod. 11454862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454862 1 mg 1mg
11464862 5 mg 5mg
11474862 25 mg 25mg
11484862 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11454862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219353201
Kemiska identifierare
CAS 373-49-9
Molekylformel C16H30O2
Molekylvikt (g/mol) 254.41
MDL-nummer MFCD00004437
InChI-nyckel SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonym palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
LEDER CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paclitaxel
Namnnotering From the Pacific Yew Tree
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1 mg
IUPAC-namn (9Z)-hexadek-9-ensyra
Formel vikt 853.9
Fysisk form Pulver