Läs mer
Paclitaxel Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paclitaxel Succinate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H55NO17/c1-27-33(66-47(62)41(67-37(58)23-22-36(56)57)39(30-16-10-7-11-17-30)52-45(60)31-18-12-8-13-19-31)25-51(63)44(68-46(61)32-20-14-9-15-21-32)42-49(6,34(55)24-35-50(42,26-64-35)69-29(3)54)43(59)40(65-28(2)53)38(27)48(51,4)5/h7-21,33-35,39-42,44,55,63H,22-26H2,1-6H3,(H,52,60)(H,56,57)/t33-,34-,35+,39-,40+,41+,42-,44-,49+,50-,51+/m0/s1 |
| Formel vikt | 953.35 |