Läs mer
Pacritinib, MedChemExpress
Beskrivning
Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pacritinib |
| CAS | 937272-79-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H32N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SB1518 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C1(COC/C=C/COCC2=C(OCCN3CCCC3)C=CC4=C2)=CC=CC(C5=N/C(NC=C5)=N\4)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.58 |
| Visa mer |