Läs mer
PACS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-90439
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18250876
  • 4765.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PACS1 Polyclonal specifically detects PACS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PACS1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
cytosolic sorting protein PACS-1, FLJ10209, KIAA1175, PACS-1, phosphofurin acidic cluster sorting protein 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55690
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
PACS1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DTTSPMELAALEKIKSTWIKNQDDSLTETDTLEITDQDMFGDASTSLVVPEKVKTPMKSSKTDLQGSASPSKVEGVHTPRQKRSTPLKERQLSKPLSE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only