Läs mer
Fisherbrand™ Paddle Blender Bag
Produktkod. 17359912 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17359912 400 ml
1 options
Produktkod. 17359912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.81 SEK
    930.28 SEK / Paket med 500
    Save 146.53 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Fisherbrand Paddle Blender påsar för användning med Paddle Blenders.
  • Sterila, 400 ml påsar
  • Hög kvalitet, ny LDPE
  • Motståndskraftig mot revor och revor
  • Passar de flesta paddelblandare
  • Finns med eller utan filter
Specifikationer
För användning med (applikation) Mat och andra prover
För användning med (utrustning) Paddelblandare
Mått (L x B) 300 x 180 mm
Kapacitet (metrisk) 400 ml