Läs mer
R&D Systems™ PADI4 Antibody Blocking Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 23569 |
| Produktlinje | Novus |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-97309. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gene Alias | HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4 |
| Gensymbol | PADI4 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |