Läs mer
Padimate O, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Padimate O |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 277.2042 |