Läs mer
Padsevonil, MedChemExpress
Beskrivning
Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Padsevonil |
| CAS | 1294000-61-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14ClF5N4O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | UCB-0942 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (231.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C[C@@H](CC(F)(F)Cl)C1)CC(N(N=C(COC)S2)C2=N3)=C3C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.8 |
| Visa mer |