missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paeoniflorin (>80%), TRC

Produktkod. 30425031
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425031 100 mg
30427220 250 mg
30421800 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP133830100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23180-57-6
Molekylformel C23 H28 O11
Molekylvikt (g/mol) 480.46
Synonym β-D-Glucopyranoside, (1aR,2S,3aR,5R,5aR,5bS)-5b-[(benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl, Peoniflorin (7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside, 5b-[(benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl, [1aR-(1aα,2β,3aα,5α,5aα,5bα)]-, 2,5-Methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalene, β-D-glucopyranoside deriv., (1aR,2S,3aR,5R,5aR,5bS)-5b-[(Benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl β-D-glucopyranoside, NSC 178886, Paeoniflorin
LEDER C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]4(COC(=O)c5ccccc5)[C@H]3C[C@]24O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Paeoniflorin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
Formel vikt 480.1632
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.