missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paeoniflorin, MedChemExpress
Beskrivning
Paeoniflorin is a heat shock protein-inducing compound and commonly exists in the plants of Paeoniaceae family, with various biological activities, including anticancer activity, anti-inflammatory activity, enhancing cognition and attenuating learning impairment, anti-oxidative stress, antiplatelet aggregation, expansion of blood vessels, and reducing blood viscosity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paeoniflorin |
| CAS | 23180-57-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28O11 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Peoniflorin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (208.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@]2([C@@]3(C)O[C@]4([H])O[C@@]5(C3)O)C[C@]5([H])[C@]24COC(C6=CC=CC=C6)=O)O[C@@H]1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.46 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?