Läs mer
Paeonol, MedChemExpress
Produktkod. 16432509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16432509 1 g
1 options
Produktkod. 16432509 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0159
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paeonol
CAS 552-41-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (300.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (228.68 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (6.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=C(OC)C=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death