Läs mer
Paeonol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paeonol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.063 |