Läs mer
Tocris Bioscience™ PAF (C16)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001331
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001331 1 mg
1 options
Produktkod. 30001331 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2940/1
Endogenous platelet-activating factor (PAF)
Endogenous platelet-activating factor (PAF) and ligand for PAF receptors. Produced by inflammatory cells and a potent chemoattractant for polymorphonuclear neutrophils. Induces increased vascular permeability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PAF (C16)
CAS 74389-68-7
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C26H54NO7P
Formel vikt 523.68
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 523.69