Läs mer
Pafuramidine, MedChemExpress
Beskrivning
Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pafuramidine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 186953-56-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N4O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | DB289 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (91.47 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |