Läs mer
Pafuramidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pafuramidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N4O3/c1-25-23-19(21)15-7-3-13(4-8-15)17-11-12-18(27-17)14-5-9-16(10-6-14)20(22)24-26-2/h3-12H,1-2H3,(H2,21,23)(H2,22,24) |
| Formel vikt | 364.1535 |