missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PAG 4'-piperazine
Beskrivning
PAG (phenyl amino glutarimide) 4'-piperazine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand with a terminal piperazine for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[[4-(1-Piperazinyl)phenyl]amino]-2,6-piperidinedione dihydrochloride |
| CAS | 2922286-32-4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C15H20N4O2.2HCl |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?