Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Förfärgad NIR-proteinstege
Produktkod. p-7225571
Change view
Kvantitet:
8 x 250μ L
2 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
25µg
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12361893 2 x 250 ml Paket med 2
15518936 8 x 250μ L 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12361893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26635
Edge
En blandning av 10 proteiner (11 till 250KDa) som är blåfärgade och fluormärkta för nära-IR fluorescerande visualisering och proteinstorlek efter elektrofores.
De Thermo Scientific™ PageRuler Förfärgad NIR Protein Ladder är en blandning av 10 proteiner (11 till 250KDa) som är blåfärgade och fluormärkta för nära-IR fluorescerande visualisering och proteinstorlek efter elektrofores.
Proteinets MW-markörer i denna stege löses upp i skarpa band när de analyseras med SDS-PAGE och märks med ett fluorescerande färgämne för visualisering med instrument utrustade för att upptäcka närinfraröd (NIR) fluorescens. Banden är också direkt synliga eftersom proteinerna är förfärgade blå. 55 kDa-bandet är av större intensitet och fungerar som referensband. Proteinstegen är bekvämt förpackad och redo att användas: ingen uppvärmning, utspädning eller tillsats av reducerande medel krävs före användning.
Höjdpunkter:
  • Storleksintervall: 10 proteiner som sträcker sig från 11 till 250 kDa
  • Fluorescerande detektering med 670nm röd laser eller 700nm kanaler med fluorescensbildare
  • Färdig att använda levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler
  • Sharp bands är utmärkt storlek för närinfraröd visualisering av proteingeler och -klumpar
  • Referensbandet 55 kDa har högre intensitet för enkel orientering
  • Kvalitetstestat varje parti som utvärderades av SDS-PAGE och Western Blotting
Innehåller:
Proteiner i 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 och 33 % glycerol
Krävs
Fluorescerande bildgivare som kan detektionera närinfraröd fluorescens, såsom vissa Typhoon™ bildkameror och infrarött LI-COR Odyssey™ bildsystem
Rekommenderas för:
Proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och Western blots för visualisering med närinfraröda (NIR) fluorescensbildare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: två injektionsflaskor à 250 stμ L
vardera Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 vid 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
° och 33 % glycerol Förvaring: Vid mottagande förvaras vid -20 C
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm)
Antal markörer 10
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 11 till 250 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Kvantitet 2 x 250 ml
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje PageRuler
Produkttyp Proteinstege
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA