Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Förfärgad proteinstege, 10 till 180 kDa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ PageRuler Prestained Protein Ladder is a mixture of 10 blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 180 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Thermo Scientific PageRuler förfärgad proteinstege är en blandning av 10 blå-, orange- och grönfärgade proteiner (10 till 180 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Användningsområden
- Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores
- Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
- Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: tio flaskor med 250μ L vardera |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm) |
| Antal markörer | 10 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 10 till 180 kDa |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Kvantitet | 10 x 250μ L |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Produktlinje | PageRuler |
| Visa mer |