Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Förfärgad proteinstege, 10 till 180 kDa
Produktkod. p-4529994 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
10 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11812124 2 x 250μ L Paket med 2
11822124 10 x 250μ L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11812124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26616
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific PageRuler förfärgad proteinstege är en blandning av 10 blå-, orange- och grönfärgade proteiner (10 till 180 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting.
Thermo Scientific PageRuler förfärgad proteinstege är en blandning av 10 blå-, orange- och grönfärgade proteiner (10 till 180 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Användningsområden
  • Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores
  • Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
  • Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Innehåll: två flaskor med 250μ L vardera
Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3och 33 % glycerol
Förvaring: Vid mottagande ska de förvaras vid -20°C
Detektionsmetod Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm)
Antal markörer 10
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 10 till 180 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje PageRuler
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck 3 färger: blå, orange, grön
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA