Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Obefärgad proteinstege med brett utbud
Produktkod. 17116108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17116108 8 x 250μ L -
11892124 2 x 250μ L Paket med 2
15563197 8 x 250μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17116108 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26630X4
 Begränsad artikel
I lager
En blandning av 11 proteiner (5 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting.
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder är en blandning av 11 proteiner (5 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting.
Proteinets MW-markörer i denna stege upplöses till tydligt identifierbara skarpa band med storlek från 5 kDa till 250 kDa när de analyseras med SDS-PAGE och färgas med coomassie-färg eller silver. 100-, 50- och 20kDa-proteinbanden är av högre intensitet och fungerar som referensband. Proteiner kan påträffas på västerländska blottor genom att färga med Ponceau S, coomassie blue eller andra proteinfärgningar. Dessutom innehåller stegeproteinerna (förutom 5kDa-peptiden) en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på västerländska blots med hjälp av Strep-Tactin™ konjugater. Den PageRuler ofärgade bredpaletts-proteinstegen levereras färdig att använda: ingen uppvärmning, utspädning eller tillsats av reducerande medel krävs före användning.
Höjdpunkter:
  • Storleksintervall–: elva proteiner som sträcker sig från 5 till 250 kDa
  • Färdig att använda – levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler; ingen behov av kokning
  • Vassa band är – utmärkt noggrannhet för detektering i coomassie- eller silverfärger
  • Referensbanden–, 100, 50 och 20 kDa, är mer intensiva för enkel orientering
  • Taggat – innehåller varje protein i stegen en integral Strep-tag™ II-sekvens
  • Kvalitetstestat – varje parti som utvärderades av SDS-PAGE och Western Blotting
Innehåller:
Proteiner i 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01 % bromofenolblått och 33 % glycerol.
Rekommenderas för:
Exakt proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och Western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: åtta flaskor à 250μ L vardera Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H
3 PO 4 (pH 7,5 vid °25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
° , 0,01 % bromfenolblått och 33 % glycerol Förvaring: Vid -20 C lagras vid -20 C.
Antal markörer 11
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 5 till 250 kDa
Molekylvikt (g/mol) 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Kvantitet 8 x 250μ L
Produktlinje PageRuler
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp SDS-PAGE