Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Obefärgad proteinstege med hög räckvidd
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ PageRuler Unstained High Range Protein Ladder är en blandning av 8 ofärgade proteiner (60 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder i proteinelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting.
Protein MW-markörerna i denna stege löses upp i tydligt identifierbara, skarpa band när de analyseras med SDS-PAGE och färgas med coomassie-färgämne eller silver. 150kDa-bandet är av högre intensitet och fungerar som ett referensband. Proteiner kan detekteras på Western blots genom färgning med Ponceau S, coomassie blue eller andra proteinfläckar. Dessutom innehåller stegproteinerna en integral Step-tag™ II-sekvens och kan detekteras på Western blots med användning av Strep-Tactin™ Konjugat. De PageRuler Unstained High Range Protein Ladder levereras färdig att använda: ingen uppvärmning, utspädning eller tillsats av ett reduktionsmedel krävs före användning.
Höjdpunkter:
- Storleksintervall 8 proteiner som spänner över 60 till 250 kDa
- Färdig att använda levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler
- Skarpa band utmärkt noggrannhet för upptäckt med coomassie- eller silverfläckar
- Referensband 150kDa-bandet har högre intensitet för enkel orientering
- Märkt varje protein i stegen innehåller en integral Strep-tag™ II Sekvens
Kvalitetstestade varje parti utvärderat med SDS-PAGE och Western blotting
Innehåller:
- Proteiner (0,02 till 0,05 mg/ml av vardera) i 62,5 mM Tris- H3PO4( pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01 % bromofenolblått och 3 % glycerol 33 % glycerol.
Rekommenderas för:
- Exakt proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och Western blots
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras med ett ispaket. |
| Antal markörer | 8 |
| Produkttyp | Proteinstege |
| Klar att ladda | Ja |
| Rekommenderade applikationer | Tris-acetat geler |
| Storleksintervall | 60 till 250 kDa |
| Typ av fläck | Ofläckat |
| För användning med (applikation) | Tris-acetate gels |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 250, 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60 kDa |
| Visa mer |