Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Obefärgad proteinstege med låg intervall
Produktkod. 11802134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11802134 2 x 250μ L Paket med 2
17126108 8 x 250μ L -
15573197 8 x 250μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11802134 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26632
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder är en blandning av åtta renade proteiner och peptider (3,4 till 100 kDa) för användning som storleksstandarder i peptid- och småproteingelelektrofores.
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder är en blandning av åtta (8) renade proteiner och peptider (3,4 till 100 kDa) för användning som storleksstandarder i peptid- och småproteingelelektrofores.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder är en blandning av åtta renade proteiner och peptider (3,4 till 100 kDa) för användning som storleksstandarder i peptid- och småproteingelelektrofores. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Produktegenskaper
  • Referensband —25 kDa-bandet är starkare än de andra för enkel orientering
  • Taggade —stegproteinerna (förutom 5 och 3,4 kDa-peptiderna) innehåller en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på western blöts med användning av Strep-Tactin™ konjugat
Användningsområden
  • Noggrann proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar två injektionsflaskor med 250 stμ
L vardera Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris- H3PO4 (pH 7,5 vid °25 C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01% bromfenolblått och 33% glycerol Vid
mottagande, förvara vid -20 °C.
Antal markörer 8
Klar att ladda Ja
Rekommenderade applikationer Tricin geler
Storleksintervall 3,4 till 100 kDa
För användning med (applikation) Tricingeler
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje PageRuler
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp SDS-PAGE