Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Obefärgad proteinstege med låg intervall
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder är en blandning av åtta (8) renade proteiner och peptider (3,4 till 100 kDa) för användning som storleksstandarder i peptid- och småproteingelelektrofores.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder är en blandning av åtta renade proteiner och peptider (3,4 till 100 kDa) för användning som storleksstandarder i peptid- och småproteingelelektrofores. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Produktegenskaper
- Referensband —25 kDa-bandet är starkare än de andra för enkel orientering
- Taggade —stegproteinerna (förutom 5 och 3,4 kDa-peptiderna) innehåller en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på western blöts med användning av Strep-Tactin™ konjugat
Användningsområden
- Noggrann proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller åtta flaskor à 250μ L vardera Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris- H3PO4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01% bromfenolblått och 33% glycerol Vid mottagande, förvara vid -20 °C. |
| Antal markörer | 8 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 3,4 till 100 kDa |
| Molekylvikt (g/mol) | 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa |
| Kvantitet | 8 x 250μ L |
| Produktlinje | PageRuler |
| Produkttyp | Proteinstege |
| Typ av fläck | Fläckfritt |
| Systemtyp | SDS-PAGE |