Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ofläckad proteinstege
Produktkod. 11802124 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11802124 2 x 250μ L Paket med 2
17176098 8 x 250μ L -
15523197 8 x 250μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11802124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26614
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ofärgad blandning av 14 rekombinanta, höggradigt renade proteiner (10 kDa till 200 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Protein Ladder är en blandning av 14 rekombinanta, höggradigt renade, ofärgade proteiner (10 till 200 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Funktioner av PageRuler Ofärgad proteinstege inkluderar:
  • Referensband —50 kDa-bandet är starkare än de andra för enkel orientering
  • Taggad —stegen proteiner innehåller en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på western blöts med användning av Strep-Tactin™ konjugat eller en antikropp mot Strep-tag™ II Sekvens
Användningsområden
  • Noggrann proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: två injektionsflaskor à 250 stμ L
vardera, proteiner vid 0,02 till 0,05 mg/ml av varje Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris
- H3PO4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01% U
-glykerfenol °3, 0,01% glycerpon3 och 0,01%. kvittobutik vid -20 C
Antal markörer 14
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 10 till 200 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje PageRuler
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA