Beskrivning
Thermo Scientific PageRuler Unstained Protein Ladder är en blandning av 14 rekombinanta, höggradigt renade, ofärgade proteiner (10 till 200 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Funktioner av PageRuler Ofärgad proteinstege inkluderar:
- Referensband —50 kDa-bandet är starkare än de andra för enkel orientering
- Taggad —stegen proteiner innehåller en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på western blöts med användning av Strep-Tactin™ konjugat eller en antikropp mot Strep-tag™ II Sekvens
Användningsområden
- Noggrann proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: åtta flaskor à 250μ L vardera, proteiner vid 0,02 till 0,05 mg/ml av varje Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris - H3PO4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01% U -glykerfenol °3, 0,01% glycerpon3 och 0,01%. kvittobutik vid -20 C |
| Antal markörer | 14 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 10 till 200 kDa |
| Molekylvikt (g/mol) | 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa |
| Kvantitet | 8 x 250μ L |
| Produktlinje | PageRuler |
| Produkttyp | Proteinstege |
| Typ av fläck | Fläckfritt |
| Systemtyp | SDS-PAGE |